Läs mer
3-Methylisoxazole-4-carboxylic acid, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11372977
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11372977 1 g 1g
11382977 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11372977 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L16307.03
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
CAS: 17153-20-7 | Molecular Formula: C5H5NO3 | Molecular Weight: 127.099 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 17153-20-7
Molekylformel C5H5NO3
Molekylvikt (g/mol) 127.099
MDL-nummer MFCD01318161
InChI-nyckel YBLSBWHFPXDRHC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-methylisoxazole-4-carboxylic acid, 3-methyl-4-isoxazolecarboxylic acid, 3-methyl-4-isoxazolecarboxylicacid, 3-methyl-isoxazole-4-carboxylic acid, 4-isoxazolecarboxylic acid, 3-methyl, 3-methylisoxazole-4-carboxylicacid, pubchem10465, acmc-1c78i, 3-methylisoxazole-s-carboxylic acid, 4-isoxazolecarboxylicacid,3-methyl
PubChem CID 4589692
IUPAC-namn 3-metyl-1,2-oxazol-4-karboxylsyra
LEDER CC1=NOC=C1C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Methylisoxazole-4-carboxylic acid
Smältpunkt 185 °C till 187 °C
Kvantitet 1 g
Beilstein 114157
Formel vikt 127.1
Procent renhet ≥98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.