Läs mer
3-metylisoxazol-5-karbonylklorid, 95 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10258233
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10258233 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
10506344 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10258233 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC27002CB
Kemiska identifierare
CAS 49783-72-4
Molekylformel C5H4ClNO2
Molekylvikt (g/mol) 145.54
MDL-nummer MFCD09817464
InChI-nyckel VUBCNGCMOPTDED-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-methylisoxazole-5-carbonyl chloride, 3-methyl-5-isoxazolecarbonyl chloride, 5-isoxazolecarbonyl chloride, 3-methyl, aronis23810, 3-methylisoxazol-5-carbonyl chloride, 3-methyl-isoxazole-5-carbonyl chloride, 5-isoxazolecarbonyl chloride, 3-methyl-9ci
PubChem CID 12905099
IUPAC-namn 3-metyl-l,2-oxazol-5-karbonylklorid
LEDER CC1=NOC(=C1)C(Cl)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Methylisoxazole-5-carbonyl chloride
CAS Min % 94.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 95%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 145.54
Procent renhet 95%