Läs mer
3-Methylisoxazole-5-carboxylic acid, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15299806 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15299806 25 g 25g
15710889 1 g 1g
15289806 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15299806 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 452660250
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 4857-42-5
Synonym 3-methylisoxazole-5-carboxylic acid, 3-methyl-5-isoxazolecarboxylic acid, 5-isoxazolecarboxylic acid, 3-methyl, 3-methyl-isoxazole-5-carboxylic acid, 5-carboxy-3-methylisoxazole, 5-isoxazolecarboxylicacid, 3-methyl, 3-methylisoxazole-5-carboxylicacid, acmc-1aruu, 3-methyl-5-carboxyisoxazole, aronis24519
PubChem CID 853085
IUPAC-namn 3-methyl-1,2-oxazole-5-carboxylic acid
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Methylisoxazole-5-carboxylic acid
Infrarött spektrum Authentic
Molekylformel C5H5NO3
Kvantitet 25 g
InChI-nyckel HXIYCKAAQPHZBM-UHFFFAOYSA-N
LEDER CC1=NOC(=C1)C(=O)O
Molekylvikt (g/mol) 127.099
Formel vikt 127.1
Procent renhet ≥96.0% (HPLC)
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 3-Methylisoxazole-5-carboxylic acid, 97%
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.