Läs mer
3-metylisoxazol-5-karboxylsyra, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10474815
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10474815 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
10432494 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10474815 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC27001DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 4857-42-5
Molekylformel C5H5NO3
Molekylvikt (g/mol) 127.099
MDL-nummer MFCD00464222
InChI-nyckel HXIYCKAAQPHZBM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-methylisoxazole-5-carboxylic acid, 3-methyl-5-isoxazolecarboxylic acid, 5-isoxazolecarboxylic acid, 3-methyl, 3-methyl-isoxazole-5-carboxylic acid, 5-carboxy-3-methylisoxazole, 5-isoxazolecarboxylicacid, 3-methyl, 3-methylisoxazole-5-carboxylicacid, acmc-1aruu, 3-methyl-5-carboxyisoxazole, aronis24519
PubChem CID 853085
IUPAC-namn 3-metyl-1,2-oxazol-5-karboxylsyra
LEDER CC1=NOC(=C1)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Methylisoxazole-5-carboxylic acid
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 127.1
Procent renhet 97%