Läs mer
3-(Methylnitrosamino)propanal, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-(Methylnitrosamino)propanal |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C4H8N2O2/c1-6(5-8)3-2-4-7/h4H,2-3H2,1H3 |
| Formel vikt | 116.0586 |