Läs mer
3-(metylnitrosamino)propionitril, TRC
Produktkod. 30136559
Change view
Kvantitet:
100 mg
250 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30136559 1 g
30134104 250 mg
17981625 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30136559 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM3257151G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 60153-49-3
Molekylformel C4 H7 N3 O
Molekylvikt (g/mol) 113.12
Synonym Propionitrile, 3-(methylnitrosamino)- (6CI), 3-(Methylnitrosoamino)propanenitrile, 3-(Methylnitrosamino)propionitrile, 3-(N-Nitrosomethylamino)propionitrile, N-(2-Cyanoethyl)-N-methylnitrosamine
IUPAC-namn N-(2-cyanoetyl)-N-metyllustamid
LEDER CN(CCC#N)N=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-(Methylnitrosamino)propionitrile
Kvantitet 1 g
InChI formel InChI=1S/C4H7N3O/c1-7(6-8)4-2-3-5/h2,4H2,1H3
Formel vikt 113.0589