missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
3-(Methylnitrosoamino)-1-propanol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-(Methylnitrosoamino)-1-propanol |
| CAS | 70415-59-7 |
| Molekylformel | C4H10N2O2 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | 3-(Methylnitrosoamino)-1-propanol, N-Nitrosomethyl(3-hydroxypropyl)amine |
| InChI formel | InChI=1S/C4H10N2O2/c1-6(5-8)3-2-4-7/h7H,2-4H2,1H3 |
| LEDER | CN(CCCO)N=O |
| IUPAC-namn | N-(3-hydroxypropyl)-N-methylnitrous amide |
| Molekylvikt (g/mol) | 118.13 |
| Formel vikt | 118.0742 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?