Läs mer
3-Methylnonane-2,4-dione (>80%), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Methylnonane-2,4-dione |
| CAS | 113486-29-6 |
| Molekylformel | C10 H18 O2 |
| Kvantitet | 2.5 g |
| Synonym | 3-Methyl-2,4-nonanedione, 3-Methyl-2,4-nonanedione (ACI), 3-Methylnonan-2,4-dione, 3-Methyl-2,4-nonanedione, 3-Methyl-2,4-nonanedione (ACI), 3-Methylnonan-2,4-dione |
| InChI formel | InChI=1S/C10H18O2/c1-4-5-6-7-10(12)8(2)9(3)11/h8H,4-7H2,1-3H3 |
| LEDER | CCCCCC(=O)C(C)C(=O)C |
| IUPAC-namn | 3-methylnonane-2,4-dione |
| Molekylvikt (g/mol) | 170.25 |
| Formel vikt | 170.1307 |