missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

(±)-3-Methyloctane-d20, CDN

Produktkod. 30327332
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
0.1 g
0.25 g
Förpackningsstorlek:
0.1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
30327332 0.25 g -
30326596 0.1 g 0.1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30327332 Leverantör CDN Leverantörsnummer CDND30240.25G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.

Discover 4000+ high-quality deuterated compounds, shipping directly from stock for speed. We offer many unique API’s, including active pharmaceutical ingredients, nitrosoamines, amino acids, steroids, gases, pesticides, and fatty acids.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 3-Methyloctane-D20
CAS 345909-08-2
Molekylformel C9 D20
Kvantitet 0.25 g
Synonym Octane-1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,7,7,8,8,8-d17, 6-(methyl-d3)- (9 CI), 3-Methyloctane-d20, 3-Methyloctane-D20, (±)-3-Methyloctane-d20
InChI formel InChI=1 S/C9H20/c1-4-6-7-8-9(3)5-2/h9H,4-8H2,1-3H3/i1D3,2D3,3D3,4D2,5D2,6D2,7D2,8D2,9 D
LEDER [2 H]C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])(C([2 H])([2 H])[2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])[2 H]
IUPAC-namn 1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,7,7,8,8,8-heptadecadeuterio-6-(trideuteriomethyl)octane
Molekylvikt (g/mol) 148.3783
Formel vikt 148.282 g/mol
Procent renhet 98 atom % D, min 98% Chemical Purity
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.