Läs mer
3-Methyloctane, TRC
Produktkod. 30475325
Change view
Kvantitet:
100 mg
1 g
2.5 g
Förpackningsstorlek:
2.5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
30475325 1 g -
30470318 2.5 g 2.5g
30471117 100 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30475325 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM3306431G
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2216-33-3
Molekylformel C9 H20
Molekylvikt (g/mol) 128.26
Synonym Octane, 3-methyl- (6CI, 7CI, 8CI, 9CI, ACI), 3-Methyloctane (ACI), (±)-3-Methyloctane, NSC 23689
IUPAC-namn 3-methyloctane
LEDER CCCCCC(C)CC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Methyloctane
Kvantitet 1 g
InChI formel InChI=1S/C9H20/c1-4-6-7-8-9(3)5-2/h9H,4-8H2,1-3H3
Formel vikt 128.1565