Läs mer
3-Methyloxindole, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Methyloxindole |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C9H9NO/c1-6-7-4-2-3-5-8(7)10-9(6)11/h2-6H,1H3,(H,10,11) |
| Formel vikt | 147.0684 |