Läs mer
3-methylpentanal, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-methylpentanal |
| CAS | 15877-57-3 |
| Molekylformel | C6H12O |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C6H12O/c1-3-6(2)4-5-7/h5-6H,3-4H2,1-2H3 |
| LEDER | CCC(C)CC=O |
| IUPAC-namn | 3-methylpentanal |
| Molekylvikt (g/mol) | 100.15 |
| Formel vikt | 100.0888 |