Läs mer
3-Methylpentane-d14, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Methylpentane-D14 |
| CAS | 20586-83-8 |
| Molekylformel | C6 D14 |
| Kvantitet | 0.1 g |
| Synonym | Pentane-1,1,1,2,2,3,4,4,5,5,5-d11, 3-(methyl-d3)- (9 CI), Pentane-1,1,1,2,2,3,4,4,5,5,5-d11, 3-methyl-d3- (8 CI), 3-Methylpentane-d14, 3-(Methyl-d3)pentane-1,1,1,2,2,3,4,4,5,5,5-d11, 3-Methylpentane-D14 |
| InChI formel | InChI=1 S/C6H14/c1-4-6(3)5-2/h6H,4-5H2,1-3H3/i1D3,2D3,3D3,4D2,5D2,6 D |
| LEDER | [2 H]C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])(C([2 H])([2 H])[2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])[2 H] |
| IUPAC-namn | 1,1,1,2,2,3,4,4,5,5,5-undecadeuterio-3-(trideuteriomethyl)pentane |
| Molekylvikt (g/mol) | 100.2616 |
| Formel vikt | 100.1974 g/mol |
| Visa mer |