Läs mer
3-metylpentan, SPEX CertiPrep™
Produktkod. 16359337 Handla allt SPEX Certiprep Produkter
Change view
Kvantitet:
1 mL
Produktkod. Kvantitet
16359337 1 mL
1 options
Produktkod. 16359337 Leverantör SPEX Certiprep Leverantörsnummer S2530
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1100.00 SEK
    1031.81 SEK / 1ml
    Save 68.19 SEK
    6% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 01-12-2026
Innehåller
Autosamplerflaska, NIST Spårbart analyscertifikat ackrediterat enligt ISO/IEC 17025 och ISO/IEC Guide 34, säkerhetsdatablad
ISO/IEC Guide 34 Certifierat, NIST-spårbart certifierat referensmaterial
Organisk standard tillverkad för GC, GC/MS, HPLC, LC/MS och annan analytisk instrumentering
AnalytCAS-nr.Koncentration
3-metylpentan96-14-01000 μg/ml
Certifikat
Ackrediterad av A2LA för ISO/IEC 17025 och ISO/IEC Guide 34 och certifierad av UL-DQS till ISO 9001
Uppfyllande
GHS/OSHA-klagomål
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Methylpentane
Förpackning 2 ml bärnstensfärgad glasampull
CAS 96-14-0, 67-56-1
CAS Min % 0.1, 99.9
Anteckningar om koncentration eller sammansättning Rapporter från Certificate of Analysis riktar in sig på analyter med en +/−2 % noggrannhet och korrigerar för råmaterialrenhet.
CAS Max % 0.1, 99.9
Molekylformel C6H14
MDL-nummer MFCD00009342
För användning med (utrustning) GC, GC/MS, HPLC, LC/MS, and Other Analytical Instrumentation
InChI-nyckel PFEOZHBOMNWTJB-UHFFFAOYSA-N
LEDER CCC(C)CC
IUPAC-namn 3-metylpentan
Lösningsmedel eller matris Metanol-P och T
Molekylvikt (g/mol) 86.18
PubChem CID 7282
Kvantitet 1 mL
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 3-Methylpentane
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet - enstaka exponering Kategorija 1
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H331-Giftigt vid inandning.
  • H370-Orsakar organskador.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P241-Använd explosionssäker elektrisk/ventilations-/belysnings-/ utrustning.
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: methanol
Produkt endast avsedd för laboratorieanvändning