Läs mer
3-metylpentan, TRC
Produktkod. 30008044
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
30008044 1 g
1 options
Reglering: Denna produkt omfattas av punktskatt på energiprodukter enligt EU-direktiv 2003/96/EEG.
Produktkod. 30008044 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM2263901G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
Reglering: Denna produkt omfattas av punktskatt på energiprodukter enligt EU-direktiv 2003/96/EEG.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Methylpentane
CAS 96-14-0
Molekylformel C6 H14
Kvantitet 1 g
Synonym Pentane, 3-methyl-, 3-Methylpentane, NSC 66497, UN 1208
InChI formel InChI=1S/C6H14/c1-4-6(3)5-2/h6H,4-5H2,1-3H3
LEDER CCC(C)CC
IUPAC-namn 3-metylpentan
Molekylvikt (g/mol) 86.18
Formel vikt 86.1096