Läs mer
3-Methylpentanedioic-2,2,4,4-d4 Acid, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Methylpentanedioic Acid-2,2,4,4-D4 |
| CAS | 1219798-68-1 |
| Molekylformel | C6 D4 H6 O4 |
| Kvantitet | 0.25 g |
| Synonym | 3-Methylpentanedioic-2,2,4,4-d4 Acid, 3-Methylpentanedioic Acid-2,2,4,4-D4, 3-Methylglutaric acid-2,2,4,4-d4, β-Methylglutaric acid-α,γ-d4 |
| InChI formel | InChI=1 S/C6H10O4/c1-4(2-5(7)8)3-6(9)10/h4H,2-3H2,1H3,(H,7,8)(H,9,10)/i2D2,3D2 |
| LEDER | [2 H]C([2 H])(C(C)C([2 H])([2 H])C(=O)O)C(=O)O |
| IUPAC-namn | 2,2,4,4-tetradeuterio-3-methylpentanedioic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 150.1659 |
| Formel vikt | 150.083 g/mol |
| Visa mer |