Läs mer
3-metylpentansyra, TRC
Produktkod. 30474698
Change view
Kvantitet:
100 mg
500 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30474698 1 g
30470443 500 mg
30466388 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30474698 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM2344061G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 105-43-1
Molekylformel C6H12O2
Molekylvikt (g/mol) 116.16
Synonym (±)-3-Methylvaleric acid, Pentanoic acid, 3-methyl- (9CI, ACI), 3-Methylpentanoic acid (ACI), Valeric acid, 3-methyl- (6CI, 7CI, 8CI), Valeric acid, β-methyl- (4CI), 3-Methyl-n-valeric acid, 3-Methylvaleric acid, β-Methylvaleric acid
IUPAC-namn 3-metylpentansyra
LEDER CCC(C)CC(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-methylpentanoic acid
Kvantitet 1 g
InChI formel InChI=1S/C6H12O2/c1-3-5(2)4-6(7)8/h5H,3-4H2,1-2H3,(H,7,8)
Formel vikt 116.0837