Läs mer
3-Methylpentyl Chloroformate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Methylpentyl Chloroformate |
| Kvantitet | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C7H13ClO2/c1-3-6(2)4-5-10-7(8)9/h6H,3-5H2,1-2H3 |
| Formel vikt | 164.0604 |