Läs mer
3-metylfenol, Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30324890
Change view
Kvantitet:
500 mg
Produktkod. Kvantitet
30324890 500 mg
1 options
Produktkod. 30324890 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DRECA15140300
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 20-11-2026
Upptäck Dr. Ehrenstorfers certifierade referensmaterial: finns tillgängliga i flera format, inklusive flerkomponents regulatoriska blandningar, för att driva din livsmedels- och miljöanalys med spårbar, ISO-ackrediterad kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Methylphenol (m-Cresol)
CAS 108-39-4
Analyt- eller komponentnamn 3-Methylphenol (m-Cresol)
Frakt skick +20 °C
Molekylformel C7 H8 O
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym Metacresol, 3-Methylphenol, Amylmetacresol Impurity B
InChI formel InChI=1S/C7H8O/c1-6-3-2-4-7(8)5-6/h2-5,8H,1H3
LEDER Cc1cccc(O)c1
IUPAC-namn 3-metylfenol
Molekylvikt (g/mol) 108.14
Kvantitet 500 mg
Formel vikt 108,0575 g/mol