Läs mer
(3-metylfenyl)metantiol, 95 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10496482
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
25 g
Förpackningsstorlek:
10g
1g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
10496482 1 g 1g
10531703 10 g 10g
10565954 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10496482 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer TL00469DA
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kemiska identifierare
CAS 25697-56-7
Molekylformel C8H10S
Molekylvikt (g/mol) 138.228
MDL-nummer MFCD00022075
InChI-nyckel PNAZUQUHTIOEHF-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2801207
IUPAC-namn (3-metylfenyl)metantiol
LEDER CC1=CC(=CC=C1)CS
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (3-Methylphenyl)methanethiol
CAS Min % 95.0
Analysprocentintervall 95%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Linjär formel CH3C6H4CH2SH
Kvantitet 1 g
Synonym 3-methylphenyl methanethiol, 3-methylbenzyl mercaptan, m-methylbenzyl mercaptan, 3-methylbenzenemethanethiol, m-methylbenzylmercaptan, acmc-1cq7k, 3-methyl-benzenemethanethiol, benzenemethanethiol,3-methyl, benzenemethanethiol, 3-methyl, 3-methylphenyl methane-1-thiol
Formel vikt 138.23
Procent renhet 95%