Läs mer
(3-metylfenyl)metantiol, 95 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10565954
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
25 g
Förpackningsstorlek:
10g
1g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10565954 25 g 25g
10496482 1 g 1g
10531703 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10565954 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer TL00469EB
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 25697-56-7
Molekylformel C8H10S
Molekylvikt (g/mol) 138.228
MDL-nummer MFCD00022075
InChI-nyckel PNAZUQUHTIOEHF-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2801207
IUPAC-namn (3-metylfenyl)metantiol
LEDER CC1=CC(=CC=C1)CS
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (3-Methylphenyl)methanethiol
CAS Min % 95.0
Analysprocentintervall 95%
Linjär formel CH3C6H4CH2SH
Kvantitet 25 g
Synonym 3-methylphenyl methanethiol, 3-methylbenzyl mercaptan, m-methylbenzyl mercaptan, 3-methylbenzenemethanethiol, m-methylbenzylmercaptan, acmc-1cq7k, 3-methyl-benzenemethanethiol, benzenemethanethiol,3-methyl, benzenemethanethiol, 3-methyl, 3-methylphenyl methane-1-thiol
Formel vikt 138.23
Procent renhet 95%