Läs mer
3-Methylphenylhydrazine Hydrochloride, TRC
Produktkod. 30473532
Change view
Kvantitet:
100 mg
1 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30473532 1 g
30484082 5 g
30468489 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30473532 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM3543651G
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 637-04-7
Molekylformel C7H10N2 . HCl
Molekylvikt (g/mol) 158.63
Synonym (3-Methylphenyl)hydrazine Hydrochloride, (3-Methylphenyl)hydrazine Monohydrochloride, 1-(3-Methylphenyl)hydrazine Hydrochloride
IUPAC-namn (3-methylphenyl)hydrazine;hydrochloride
LEDER Cl.Cc1cccc(NN)c1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Methylphenylhydrazine Hydrochloride
Kvantitet 1 g
InChI formel InChI=1S/C7H10N2.ClH/c1-6-3-2-4-7(5-6)9-8;/h2-5,9H,8H2,1H3;1H
Formel vikt 158.0611