Läs mer
3-metylfenylhydrazin hydroklorid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Methylphenylhydrazine Hydrochloride |
| Kvantitet | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C7H10N2.ClH/c1-6-3-2-4-7(5-6)9-8;/h2-5,9H,8H2,1H3;1H |
| Formel vikt | 158.0611 |