Läs mer
3-Methylphosphinicopropionic Acid-d3 Sodium Salt, TRC
Kvantitet:
10 mg
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Methylphosphinicopropionic Acid-d3 Sodium Salt |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Molekylformel | C4 D3 H4 O4 P . 2 Na |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | 3-(Hydroxymethylphosphinyl)propanoic Acid-d3 Sodium Salt, (2-Carboxyethyl)methylphosphinic Acid-d3 Sodium, MPP-d3 Sodium, MPPA-d3 Sodium, Methylphosphinicopropionic Acid-d3 Sodium |
| InChI formel | InChI=1 S/C4H9O4P0.2 Na/c1-9(7,8)3-2-4(5)6;;/h2-3H2,1H3,(H,5,6)(H,7,8);;/q;2*+1/p-2/i1D3;; |
| LEDER | [Na+].[Na+].[2 H]C([2 H])([2 H])P(=O)([O-])CCC(=O)[O-] |
| IUPAC-namn | disodium;3-[oxido(trideuteriomethyl)phosphoryl]propanoate |
| Molekylvikt (g/mol) | 199.068 |
| Formel vikt | 199.0066 g/mol |
| Visa mer |