missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
3-Methylphosphinicopropionic Acid Diethyl Ester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Methylphosphinicopropionic Acid Diethyl Ester |
| CAS | 15090-27-4 |
| Molekylformel | C8H17O4P |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | 3-(Ethoxymethylphosphinyl)propionic Acid Ethyl Ester, 3-(Ethoxymethylphosphinyl)propanoic Acid Ethyl Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C8H17O4P/c1-4-11-8(9)6-7-13(3,10)12-5-2/h4-7H2,1-3H3 |
| LEDER | O=P(CCC(OCC)=O)(OCC)C |
| IUPAC-namn | ethyl 3-[ethoxy(methyl)phosphoryl]propanoate |
| Molekylvikt (g/mol) | 208.19 |
| Formel vikt | 208.0864 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?