Läs mer
3-Methylphthalic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Methylphthalic Acid |
| CAS | 37102-74-2 |
| Molekylformel | C9H8O4 |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | 3-Methyl-1,2-benzenedicarboxylic Acid, 3-Methyl-phthalic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C9H8O4/c1-5-3-2-4-6(8(10)11)7(5)9(12)13/h2-4H,1H3,(H,10,11)(H,12,13) |
| LEDER | Cc1cccc(C(=O)O)c1C(=O)O |
| IUPAC-namn | 3-methylphthalic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 180.16 |
| Formel vikt | 180.0423 |