Läs mer
3-Methylphthalic anhydride, 96%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11489907
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11489907 5 g 5g
11479907 1 g 1g
11499907 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11489907 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B22864.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 24-07-2026
3-metylftalsyraanhydrid kan reagera med metylaminhydroklorid för att få 2,3-dihydro-2,4-dimetyl-1H-isoindol-1,3-dion.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer 3-metylftalsyraanhydrid kan reagera med metylaminhydroklorid
för att få 2,3-dihydro-2,4-dimetyl-1H-isoindol-1,3-dion.
Löslighet Reagerar med
vatten.
Anteckningar
Fuktkänslig. Förvara under torr inert gas. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel, vatten/fukt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 4792-30-7
Molekylformel C9H6O3
Molekylvikt (g/mol) 162.14
MDL-nummer MFCD00047316
InChI-nyckel TWWAWPHAOPTQEU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-methylphthalic anhydride, 4-methylisobenzofuran-1,3-dione, 1,3-isobenzofurandione, 4-methyl, 3-methyl phthalic anhydride, methylphthalic anhydride, phthalic anhydride, 3-methyl, 2,3-toluenedicarboxylic anhydride, 1,3-isobenzofurandione, methyl, 4-methyl-1,3-dihydro-2-benzofuran-1,3-dione, acmc-1arrb
PubChem CID 98500
IUPAC-namn 4-metyl-2-bensofuran-1,3-dion
LEDER CC1=CC=CC2=C1C(=O)OC2=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Methylphthalic anhydride
Smältpunkt 114°C to 116°C
Kvantitet 5 g
Känslighet Moisture sensitive
Löslighetsinformation Reacts with water.
Formel vikt 162.14
Procent renhet 96%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.