missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
3-Methylpicolinonitrile, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Methylpicolinonitrile |
| CAS | 20970-75-6 |
| Molekylformel | C7H6N2 |
| Kvantitet | 50 g |
| InChI formel | InChI=1S/C7H6N2/c1-6-3-2-4-9-7(6)5-8/h2-4H,1H3 |
| LEDER | Cc1cccnc1C#N |
| Molekylvikt (g/mol) | 118.14 |
| Formel vikt | 118.0531 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?