missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

3-Methylpicolinonitrile, TRC

Produktkod. 30471249
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
5 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30471249 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30471249 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM3329705G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.

Begär ett pris för denna vara här.

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 3-Methylpicolinonitrile
CAS 20970-75-6
Molekylformel C7H6N2
Kvantitet 5 g
InChI formel InChI=1S/C7H6N2/c1-6-3-2-4-9-7(6)5-8/h2-4H,1H3
LEDER Cc1cccnc1C#N
Molekylvikt (g/mol) 118.14
Formel vikt 118.0531
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.