Läs mer
3-metylpiperidin, 97 %
Produktkod. 11363037
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11363037 100 g 100g
11353037 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11363037 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L13408.22
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 25-11-2026
CAS: 626-56-2 | C6H13N | 99,177 g/mol
3-Methylpiperidin, används som reaktant för syntes av fenylpropenamidderivat för anti-hepatit B-virusaktivitet, CB2-receptoragonister för behandling av kronisk smärta, norrskenshämmare, spiroimidazolidinon NPC1L1-hämmare, 1,3,5-diazinon-Oxa-receptorer, selektiva receptorer 1,3,5-Oxa antagonister. Det används också som en farmaceutisk mellanprodukt och som en mellanprodukt i organisk syntes.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
3-Methylpiperidin, används som en reaktant för syntes av fenylpropenamidderivat för anti-hepatit B-virusaktivitet, CB2-receptoragonister för behandling av kronisk smärta, norrskenshämmare, spiroimidazolidinon NPC1L1-hämmare, 1,3,5 receptor serozinones-O, 5 receptor selektazinon-O,5 antagonister. Det används också som en farmaceutisk mellanprodukt och som en mellanprodukt i organisk syntes.
Löslighet Det är lösligt
i vatten.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel, baser. Stabil under rekommenderade lagringsförhållanden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 626-56-2
Molekylformel C6H13N
Molekylvikt (g/mol) 99.177
MDL-nummer MFCD00005994
InChI-nyckel JEGMWWXJUXDNJN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-pipecoline, piperidine, 3-methyl, beta-pipecoline, .beta.-pipecoline, 3-methyl-piperidine, .beta.-methylpiperidine, beta-methylpiperidine, 3-methyl piperidine, 3-pipecoline 8ci, 3ppc
PubChem CID 79081
IUPAC-namn 3-metylpiperidin
LEDER CC1CCCNC1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Methylpiperidine
Smältpunkt -24 °C
Densitet 0.845
Kokpunkt 124 °C till 125 °C
Flampunkt 8 °C (46 °F)
Odör Aminliknande
Brytningsindex 1.447
Kvantitet 100 g
UN-nummer UN2733
Beilstein 79807
Löslighetsinformation Den är löslig i vatten.
Formel vikt 99.18
Procent renhet 97%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.