Läs mer
3-metylpyrazol-4-borsyra, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10235914
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10235914 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
1 options
Produktkod. 10235914 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer MAY00037DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 26-01-2027
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Methylpyrazole-4-boronic acid, pinacol ester
CAS 936250-20-3
CAS Min % 97.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Molekylformel C10H17BN2O2
MDL-nummer MFCD08690235
Kvantitet 1 g
Synonym 3-methyl-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-1h-pyrazole, 3-methyl-1h-pyrazole-4-boronic acid pinacol ester, 5-methyl-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-1h-pyrazole, 3-methylpyrazole-4-boronic acid, pinacol ester, 3-methyl-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl-1h-pyrazole, 3-methylpyrazole-4-boronic acid pinacol ester, 3-methyl-4-pyrazole boronic acid pinacol ester, 3-methyl-4-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-1h-pyrazole, 3-methyl-4-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-2h-pyrazole, 1h-pyrazole, 3-methyl-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl
InChI-nyckel MSJAEFFWTBMIKT-UHFFFAOYSA-N
LEDER CC1=C(C=NN1)B1OC(C)(C)C(C)(C)O1
IUPAC-namn 5-metyl-4-(4,4,5,5-tetrametyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-lH-pyrazol
Molekylvikt (g/mol) 208.07
PubChem CID 17750270
Formel vikt 208.07
Procent renhet 97%