Läs mer
3-Methylpyrazole, MedChemExpress
Produktkod. 16441959
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
16441959 1 g 1g
1 options
Produktkod. 16441959 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY66054
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
MedChemExpress 3-Methylpyrazole is used as a nitrification inhibitor of nitrification in soil.
3-Methylpyrazole is used as a nitrification inhibitor of nitrification in soil.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Methylpyrazole
Fysisk form Liquid
CAS 1453-58-3
Färg Reddish Brown
Kvantitet 1 g
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C4H6N2
För användning med (applikation) Metabolism-protein/nucleotide metabolism
Löslighetsinformation H2O : 25 mg/mL (304.51 mM; Need ultrasonic)
LEDER CC1=NNC=C1
Molekylvikt (g/mol) 82.1
Formel vikt 82.1
Procent renhet 99.54%