Läs mer
3-metylpyrazol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Methyl-1H-pyrazole |
| CAS | 1453-58-3 |
| Molekylformel | C4 H6 N2 |
| Kvantitet | 100 g |
| Synonym | Pyrazole, 3(or 5)-methyl- (6CI,7CI), Pyrazole, 3-methyl- (8CI), 3-Methyl-1H-pyrazole, 3-Methylpyrazole, 5-Methylpyrazole |
| InChI formel | InChI=1S/C4H6N2/c1-4-2-3-5-6-4/h2-3H,1H3,(H,5,6) |
| LEDER | Cc1cc[nH]n1 |
| IUPAC-namn | 3-metyl-1H-pyrazol |
| Molekylvikt (g/mol) | 82.1 |
| Formel vikt | 82.0531 |