Läs mer
3-Methylpyridazine, 99%
Produktkod. 10686342 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
10 g
Förpackning:
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
10g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10686342 5 g Glass bottle 5g
10347170 10 g Glass bottle 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10686342 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 148080050
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 1632-76-4 | C5H6N2 | 94.12 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1632-76-4
Molekylformel C5H6N2
Molekylvikt (g/mol) 94.12
MDL-nummer MFCD00006469
InChI-nyckel MXDRPNGTQDRKQM-UHFFFAOYSA-N
Synonym pyridazine, 3-methyl, methyldiazine, pyridazine, methyl, methylpyridazine, 3-methyl pyridazine, pubchem17696, 3-methylpyridazin, acmc-1bp1x, 3-methylpyridazine, ksc181a2j
PubChem CID 74208
IUPAC-namn 3-methylpyridazine
LEDER CC1=NN=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Methylpyridazine
Namnnotering 99%
CAS Min % 98.5
CAS Max % 100.0
Färg Yellow to Brown
Densitet 1.0310g/mL, 1.031
Kokpunkt 214°C
Flampunkt 87°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 99%
Förpackning Glass bottle
Brytningsindex 1.5140 to 1.516
Kvantitet 5 g
Beilstein 23, 92
Formel vikt 94.12
Procent renhet 99%
Fysisk form Liquid
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 3-Methylpyridazine
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.