Läs mer
(3-Methylpyridin-2-yl)methanol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (3-Methylpyridin-2-yl)methanol |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C7H9NO/c1-6-3-2-4-8-7(6)5-9/h2-4,9H,5H2,1H3 |
| Formel vikt | 123.0684 |