Läs mer
3-Methylpyridine-2-carboxaldehyde, 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. 10389407 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackning:
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10389407 1 g Glass bottle 1g
1 options
Produktkod. 10389407 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 429920010
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Methylpyridine-2-carboxaldehyde
CAS 55589-47-4
CAS Min % 96.0
CAS Max % 100.0
Färg Colorless to Yellow
Densitet 1.0800g/mL
Flampunkt 74°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Glass bottle
Molekylformel C7H7NO
MDL-nummer MFCD02181144
Kvantitet 1 g
Synonym 3-methylpicolinaldehyde, 3-methyl-2-pyridinecarboxaldehyde, 3-methylpyridine-2-carboxaldehyde, 3-methyl-2-pyridinaldehyde, 2-formyl-3-picoline, 3-methyl-pyridine-2-carbaldehyde, 2-formyl-3-methylpyridine, pyridinecarboxaldehyde, methyl, 2-pyridinecarboxaldehyde, 3-methyl, 3-methyl-2-pyridineformaldehyde
InChI-nyckel JDYVLWWFVYNMTN-UHFFFAOYSA-N
LEDER CC1=C(N=CC=C1)C=O
IUPAC-namn 3-methylpyridine-2-carbaldehyde
Molekylvikt (g/mol) 121.139
PubChem CID 1501874
Formel vikt 121.14
Procent renhet 97%
Fysisk form Liquid
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 3-Methylpyridine-2-carboxaldehyde, 97%
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.