Läs mer
3-Methylpyridine-2-thiocarboxamide, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15428257
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15428257 1 g 1g
15438257 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15428257 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H51794.03
Request Bulk or Custom Format
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 334017-95-7
Molekylformel C7H8N2S
Molekylvikt (g/mol) 152.22
MDL-nummer MFCD12026307
InChI-nyckel PEENLLJOQZUCDN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-methylpyridine-2-thiocarboxamide, 3-methylpyridine-2-carbothioic acid amide, 2-pyridinecarbothioamide, 3-methyl, 3-methylpyridine-2-thioamide
PubChem CID 22494211
IUPAC-namn 3-metylpyridin-2-karbotioamid
LEDER CC1=C(N=CC=C1)C(N)=S
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Methylpyridine-2-thiocarboxamide
Smältpunkt 117°C to 122°C
Kvantitet 1 g
Formel vikt 152.21
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.