Läs mer
3-Methylpyrrolidin-3-ol Hydrochloride, TRC
Produktkod. 30479477
Change view
Kvantitet:
50 mg
100 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30479477 100 mg
30468021 50 mg
30478796 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30479477 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM320950100MG
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 921592-91-8
Molekylformel C5H11NO . HCl
Molekylvikt (g/mol) 137.61
Synonym 3-Methylpyrrolidin-3-ol Monohydrochloride, 3-Hydroxy-3-methylpyrrolidine Hydrochloride
IUPAC-namn 3-methylpyrrolidin-3-ol;hydrochloride
LEDER Cl.CC1(O)CCNC1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Methylpyrrolidin-3-ol Hydrochloride
Kvantitet 100 mg
InChI formel InChI=1S/C5H11NO.ClH/c1-5(7)2-3-6-4-5;/h6-7H,2-4H2,1H3;1H
Formel vikt 137.0607