Läs mer
3-metylkinolin, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11424454
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11424454 25 g 25g
11414454 5 g 5g
11434454 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11424454 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A13109.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 612-58-8 | C10H9N | 143.19 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 612-58-8
Molekylformel C10H9N
Molekylvikt (g/mol) 143.19
MDL-nummer MFCD00014661
InChI-nyckel DTBDAFLSBDGPEA-UHFFFAOYSA-N
Synonym quinoline, 3-methyl, 3-methyl-1-benzazine, 3-methyl-quinoline, ccris 2896, unii-1yc9rbw2g0, beta-methylquinoline, 1yc9rbw2g0, 3-methyl quinoline, pubchem2344, acmc-209mql
PubChem CID 11926
ChEBI CHEBI:20140
IUPAC-namn 3-metylkinolin
LEDER CC1=CN=C2C=CC=CC2=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Methylquinoline
Smältpunkt 15°C
Densitet 1.069
Kokpunkt 252°C to 253°C
Flampunkt >110°C (230°F)
Brytningsindex 1.615
Kvantitet 25 g
Beilstein 110325
Formel vikt 143.19
Procent renhet ≥98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.