Läs mer
3-Methylquinoline, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Methylquinoline |
| CAS | 612-58-8 |
| Molekylformel | C10H9N |
| Kvantitet | 25 g |
| Synonym | NSC 109149, 3-MQL |
| InChI formel | InChI=1S/C10H9N/c1-8-6-9-4-2-3-5-10(9)11-7-8/h2-7H,1H3 |
| LEDER | Cc1cnc2ccccc2c1 |
| IUPAC-namn | 3-methylquinoline |
| Molekylvikt (g/mol) | 143.19 |
| Formel vikt | 143.0735 |