Läs mer
3-metylkinoxalin-2-karboxylsyra, TRC
Produktkod. 30136135
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30136135 5 mg
30010295 50 mg
17913975 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30136135 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM3260605MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 74003-63-7
Molekylformel C10 H8 N2 O2
Molekylvikt (g/mol) 188.18
Synonym 2-Quinoxalinecarboxylic acid, 3-methyl- (7CI, 9CI, ACI), 3-Methyl-2-quinoxalinecarboxylic acid (ACI), MQCA
IUPAC-namn 3-metylkinoxalin-2-karboxylsyra
LEDER Cc1nc2ccccc2nc1C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Methyl-quinoxaline-2-carboxylic acid
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 5 mg
InChI formel InChI=1S/C10H8N2O2/c1-6-9(10(13)14)12-8-5-3-2-4-7(8)11-6/h2-5H,1H3,(H,13,14)
Formel vikt 188.0586
Procent renhet >95%