Läs mer
3-Methylsalicylic acid, 99%
Produktkod. p-7046696
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
Produktkod. 11372787
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar L15825.14
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 83-40-9 | C8H8O3 | 152.15 g/mol
3-Metylsalicylsyra användes vid syntesen av 8-metyl-2-tioxo-2,3-dihydro-4H-1,3-bensoxazin-4-on, 7-hydroxi-8-metyl-2-tioxo-2,3-dihydro-4H-1,3-bensoxazin-4-on, (R)- och (RS)-metylhydroxi, (Siletin).
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar 3-Metylsalicylsyra användes vid syntesen av 8-metyl-2-tioxo-2,3-dihydro-
4H-1,3-bensoxazin-4-on, 7-hydroxi-8-metyl-2-tioxo-2,3-dihydro-4H-1,3-bensoxazin-4-on, (S)-hydroxime-,xiin, (R)-hydroxi-,xiin, (R)-
Löslighet Löslig i alkohol
, kloroform, eter och vatten (het).
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 83-40-9
Molekylformel C8H8O3
Molekylvikt (g/mol) 152.15
MDL-nummer MFCD00002448
InChI-nyckel WHSXTWFYRGOBGO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-methylsalicylic acid, hydroxytoluic acid, o-cresotic acid, o-cresotinic acid, cresotic acid, o-homosalicylic acid, 2-hydroxy-m-toluic acid, 2,3-cresotinic acid, cresotinic acid, benzoic acid, 2-hydroxy-3-methyl
PubChem CID 6738
ChEBI CHEBI:20141
IUPAC-namn 2-hydroxi-3-metylbensoesyra
LEDER CC1=CC=CC(C(O)=O)=C1O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Methylsalicylic acid
Smältpunkt 163°C to 167°C
Odör Odorless
Kvantitet 25 g
Beilstein 2086811
Merck Index 14,2581
Löslighetsinformation Soluble in Alcohol,Chloroform,Ether and Water (hot).
Formel vikt 152.15
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.