Läs mer
3-(Methylsulfinyl)phenylacetic acid, 96%, Thermo Scientific™
Produktkod. 11461490
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11461490 1 g 1g
15403567 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11461490 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H26921.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1027730-68-2
Molekylformel C9H10O3S
Molekylvikt (g/mol) 198.24
MDL-nummer MFCD09953474
InChI-nyckel DXFCQIDRHQFCHE-UHFFFAOYNA-N
Synonym 3-methylsulfinylphenylacetic acid, 2-3-methylsulfinyl phenyl acetic acid, 3-methylsulfinyl phenylacetic acid, 3-methanesulfinylphenyl acetic acid, acmc-20amzx, 3-methanesulfinyl phenylacetic acid, 3-methylsulfinyl phenyl acetic acid, 3-methanesulfinyl phenyl acetic acid
PubChem CID 45925729
IUPAC-namn 2-(3-methylsulfinylphenyl)acetic acid
LEDER CS(=O)C1=CC=CC(CC(O)=O)=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-(Methylsulfinyl)phenylacetic acid
Smältpunkt 110°C to 112°C
Kvantitet 1 g
Formel vikt 198.24
Procent renhet 96%