Läs mer
3-(Methylsulfinyl)propanamide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-(Methylsulfinyl)propanamide |
| CAS | 1849399-12-7 |
| Molekylformel | C4 H9 N O2 S |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C4H9NO2S/c1-8(7)3-2-4(5)6/h2-3H2,1H3,(H2,5,6) |
| LEDER | CS(=O)CCC(=O)N |
| IUPAC-namn | 3-methylsulfinylpropanamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 135.185 |
| Formel vikt | 135.035 |