Läs mer
3-(metylsulfonyl)bensenboronsyra, 98 %
Produktkod. 15479687
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15479687 5 g 5g
15469687 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15479687 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H52916.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-12-2026
CAS: 373384-18-0 | C7H9BO4S | 200,015 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 373384-18-0
Molekylformel C7H9BO4S
Molekylvikt (g/mol) 200.015
MDL-nummer MFCD03092935
InChI-nyckel HZFFUMBZBGETES-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-methylsulfonyl phenylboronic acid, 3-methylsulfonyl phenyl boronic acid, 3-methylsulfonylphenyl boronic acid, 3-methanesulfonyl phenylboronic acid, 3-methanesulfonyl phenyl boronic acid, 3-methanesulfonylphenylboronic acid, boronic acid, 3-methylsulfonyl phenyl, 3-methanesulfonylphenyl boronic acid, 3-methanesulphonyl phenylboronic acid
PubChem CID 2773542
IUPAC-namn (3-metylsulfonylfenyl)borsyra
LEDER B(C1=CC(=CC=C1)S(=O)(=O)C)(O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-(Methylsulfonyl)benzeneboronic acid
Smältpunkt 102 °C till 110 °C
Kvantitet 5 g
Formel vikt 200.02
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.