Läs mer
3-(Methylsulfonyl)benzoic acid, 98%, Thermo Scientific™
Produktkod. 11499340
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11499340 1 g 1g
11409350 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11499340 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H50231.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 5345-27-7
Molekylformel C8H8O4S
Molekylvikt (g/mol) 200.208
MDL-nummer MFCD00216488
InChI-nyckel KUTBMATZUQWFSR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-methylsulfonyl benzoic acid, 3-methylsulphonyl benzoic acid, 3-methylsulphonylbenzoic acid, 3-methanesulfonylbenzoic acid, 3-methanesulfonyl-benzoic acid, benzoic acid, 3-methylsulfonyl, 3-mesylbenzoic acid, pubchem10870, acmc-1auq1
PubChem CID 220380
IUPAC-namn 3-metylsulfonylbensoesyra
LEDER CS(=O)(=O)C1=CC=CC(=C1)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-(Methylsulfonyl)benzoic acid
Smältpunkt 230°C to 238°C
Kvantitet 1 g
Känslighet Moisture sensitive
Formel vikt 200.21
Procent renhet 98%