Läs mer
3-(Methylsulfonylamino)benzeneboronic acid, 97%
Produktkod. 15409677
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15409677 1 g 1g
15419677 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15409677 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H52895.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 148355-75-3 | C7H10BNO4S | 215.03 g/mol
Benzeneboronic acid mediates the ortho specific alpha hydroxyalkylation of phenols by aldehydes. The chemical itself can be used as a template for Diels-Alder reaction by forming linkage with a hydroxy diene and a hydroxy dieneophile.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Benzeneboronic acid mediates the ortho specific alpha hydroxyalkylation of phenols by aldehydes. The chemical itself can be used as a template for Diels-Alder reaction by forming linkage with a hydroxy diene and a hydroxy dieneophile.
Notes
Store in cool place. Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Store away from strong oxidizing agents. Keep Cold
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 148355-75-3
Molekylformel C7H10BNO4S
Molekylvikt (g/mol) 215.03
MDL-nummer MFCD02179478
InChI-nyckel XUIQQIRLFMCWLN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-methylsulfonylamino phenylboronic acid, 3-methylsulfonamido phenylboronic acid, 3-methanesulfonylaminophenylboronic acid, 3-methylsulfonylaminophenylboronic acid, 3-methanesulfonamidophenyl boronic acid, 3-methanesulfonamido phenyl boronic acid, 3-methanesulfonamidophenylboronic acid, 3-methylsulphonylamino benzeneboronic acid, n-3-methanesulfonamidephenylboronic acid, 3-methylsulfonylamino benzeneboronic acid
PubChem CID 2773535
IUPAC-namn [3-(methanesulfonamido)phenyl]boronic acid
LEDER B(C1=CC(=CC=C1)NS(=O)(=O)C)(O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-(Methylsulfonylamino)benzeneboronic acid
Smältpunkt 90°C to 96°C
Kvantitet 1 g
Formel vikt 215.03
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.