Läs mer
(3-metylsulfonylaminometyl)bensenboronsyra, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15420046
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15420046 1 g 1g
15430046 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15420046 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H52705.03
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-12-2026
CAS: 850568-39-7 | Molekylformel: C8H12BNO4S | Molekylvikt: 229,057 g/mol
(3-Metylsulfonylaminometyl)bensenboronsyra används som farmaceutiskt mellanprodukt.
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
Användningsområden
(3-Metylsulfonylaminometyl)bensenboronsyra används som farmaceutiskt mellanprodukt.
Löslighet
Olöslig i vatten. Olöslig i organiska lösningsmedel.
Anteckningar
Förvara på en sval plats. Håll behållaren tätt stängd på en torr och välventilerad plats. Stabil under rekommenderade förvaringsförhållanden
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 850568-39-7
Molekylformel C8H12BNO4S
Molekylvikt (g/mol) 229.057
MDL-nummer MFCD06659817
InChI-nyckel FJSWJJOLFPIDER-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-methylsulfonamidomethyl phenyl boronic acid, 3-methylsulphonylamino methyl benzeneboronic acid, 3-methanesulfonylaminomethylphenyl boronic acid, 3-methanesulfonylaminomethyl phenylboronic acid, 3-methanesulfonylaminomethyl benzeneboronic acid, 3-methanesulfonamidomethyl phenylboronic acid, 3-methylsulfonylaminomethyl benzeneboronic acid, 3-methylsulfonamidomethyl phenylboronic acid, 3-methylsulfonamidomethyl phenyl boronicacid, 3-methanesulfonamidomethyl phenyl boronic acid
PubChem CID 22309453
IUPAC-namn [3-(metansulfonamidometyl)fenyl]borsyra
LEDER B(C1=CC(=CC=C1)CNS(=O)(=O)C)(O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (3-Methylsulfonylaminomethyl)benzeneboronic acid
Smältpunkt 246 °C till 248 °C
Kvantitet 1 g
Löslighetsinformation Olöslig i vatten. Löslig i organiska lösningsmedel.
Formel vikt 229.06
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.