Läs mer
3-metylsulfonylanilinhydroklorid, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10137570 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
2.5 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
2.5g
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10137570 2.5 g Glasflaska 2.5g
1 options
Produktkod. 10137570 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 424870025
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-10-2026
CAS: 80213-28-1 | C7H10ClNO2S | 207.67 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Methylsulphonylaniline hydrochloride
Namnnotering 95%
CAS 80213-28-1
CAS Min % 94.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 227 °C till 230 °C
Färg Vit till Beige
Förlust vid torkning Max 5%.
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 95%
Förpackning Glasflaska
Molekylformel C7H10ClNO2S
Linjär formel SO2CH3C6H4NH2·HCl
MDL-nummer MFCD00216487
Kvantitet 2.5 g
Synonym 3-methylsulfonyl aniline hydrochloride, 3-methylsulfonylaniline hydrochloride, 3-methanesulfonylaniline hydrochloride, 3-methylsulphonyl aniline hydrochloride, 3-methylsulphonylaniline hydrochloride, 3-methylsulfonyl phenyl amine hydrochloride, 3-methanesulfonyl-phenylamine hcl, 3-methylsulfonyl phenyl amine hcl, 3-methylsulfonyl anilinehydrochloride, 3-methansulphonylaniline hydrochloride
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: löslig
InChI-nyckel ZMPXGSYLKFAGOV-UHFFFAOYSA-N
LEDER [H+].[Cl-].CS(=O)(=O)C1=CC=CC(N)=C1
IUPAC-namn 3-metylsulfonylanilin;hydroklorid
Molekylvikt (g/mol) 207.67
PubChem CID 2735179
Formel vikt 207.68
Procent renhet 95%
Fysisk form Pulver
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 3-Methylsulphonylaniline hydrochloride
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.