Läs mer
3-Methylthio-1-propanol, 98%
Produktkod. 11418593
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11418593 5 g 5g
11428593 25 g 25g
11438593 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11418593 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A10403.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 505-10-2 | C4H10OS | 106.18 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 505-10-2
Molekylformel C4H10OS
Molekylvikt (g/mol) 106.18
MDL-nummer MFCD00036560
InChI-nyckel CZUGFKJYCPYHHV-UHFFFAOYSA-N
Synonym methionol, 3-methylthiopropanol, 3-methylthio-1-propanol, 3-hydroxypropyl methyl sulfide, 3-methylthio propanol, 3-methylmercapto-1-propanol, 1-propanol, 3-methylthio, 3-methylsulfanyl propan-1-ol, gamma-methylmercaptopropyl alcohol
PubChem CID 10448
ChEBI CHEBI:49019
IUPAC-namn 3-metylsulfanylpropan-1-ol
LEDER CSCCCO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Methylthio-1-propanol
Densitet 1.027
Kokpunkt 89°C to 90°C (13 mmHg)
Flampunkt 90°C (195°F)
Brytningsindex 1.4904
Kvantitet 5 g
Formel vikt 106.19
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.